Teszt
97%
Forma
solid
mp
72-75 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cc1ccccc1N=O
InChI
1S/C7H7NO/c1-6-4-2-3-5-7(6)8-9/h2-5H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TWLBRQVYXPMCFK-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)