Fontos dokumentumok
114693
1-Nitroso-2-naphthol
97%
Szinonimák:
1-Nitroso-2-hydroxynaphthalene
Teszt
97%
form
solid
mp
106-108 °C (dec.) (lit.)
funkcionális csoport
C-nitroso
nitroso
SMILES string
Oc1ccc2ccccc2c1N=O
InChI
1S/C10H7NO2/c12-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)11-13/h1-6,12H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YXAOOTNFFAQIPZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?