Merck
567663
Sigma-Aldrich
Ethyl cis-(β-cyano)acrylate
97%
Szinonimák:
Ethyl (Z )-3-cyano-2-propenoate, Ethyl cis -β-cyanoacrylate, Ethyl cis-β-cyanoacrylate, Ethyl cis-3-cyanoacrylate
About This Item
Lineáris képlet:
NCCH=CHCO2C2H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
125.13
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.4530 (lit.)
bp
215 °C (lit.)
sűrűség
1.044 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]\C(C#N)=C(/[H])C(=O)OCC
InChI
1S/C6H7NO2/c1-2-9-6(8)4-3-5-7/h3-4H,2H2,1H3/b4-3-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AMQZZSZCLSVKLO-ARJAWSKDSA-N
Alkalmazás
Ethyl cis-β-cyanoacrylate behaves as a dienophile in the synthesis of indeno[2,1-a]pyrrolo[3,4-c]carbazole lactam regioisomers via Diels-Alder reaction.
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
225.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
107.2 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis of indeno [2, 1?a] pyrrolo [3, 4?c] carbazole lactam regioisomers using ethyl cis???cyanoacrylate as a dienophile and lactam precursor.
Hudkins RL and Park CH
Journal of Heterocyclic Chemistry, 40(1), 135-142 (2003)