Merck
C4265
Sigma-Aldrich
p-Chloro-β-methylphenethylamine hydrochloride
≥98%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H12ClN · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
206.11
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Teszt:
≥98%
Minőségi szint
Teszt
≥98%
Forma
powder
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl[H].CC(CN)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C9H12ClN.ClH/c1-7(6-11)8-2-4-9(10)5-3-8;/h2-5,7H,6,11H2,1H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RTPMRVSAKBTCBG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
H Kinemuchi et al.
Research communications in chemical pathology and pharmacology, 54(1), 125-128 (1986-10-01)
In order to develop new and potent reversible MAO-B-selective inhibitors, we examined the inhibitory effects of two substrate-analogues, 5-fluoro-alpha-methyltryptamine (5-FMT) and p-chloro-beta-methylphenethylamine (p-CMP) on rat brain MAO-A and -B activity in vitro. Studies of the inhibitory effects of both analogues
S K Kim et al.
Neuropharmacology, 30(4), 329-335 (1991-04-01)
Various intraperitoneal doses of 5-fluoro-alpha-methyltryptamine (5-FMT), given to mice, dose-dependently inhibited only MAOA activity, with similar degrees of inhibition in the striatum, hypothalamus and the rest of the forebrain. The activity inhibited in these regions, completely recovered to control levels
H Kinemuchi et al.
Japanese journal of pharmacology, 46(2), 197-199 (1988-02-01)
To further clarify highly MAO-A- or -B-selective inhibitory properties of 5-fluoro-alpha-methyltryptamine (5-FMT) and p-chloro-beta-methylphenethylamine (p-CMPEA), we determined the types and K1 values of inhibition of rat brain MAO-A and -B activity in vitro. The kinetic data obtained showed that 5-FMT