Fontos dokumentumok
132020
2-(p-Tolyl)ethylamine
97%
Szinonimák:
4-Methylphenethylamine
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.527 (lit.)
bp
214 °C (lit.)
sűrűség
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
Cc1ccc(CCN)cc1
InChI
1S/C9H13N/c1-8-2-4-9(5-3-8)6-7-10/h2-5H,6-7,10H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VKJXAQYPOTYDLO-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CYP1A2(1544)
Related Categories
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
195.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
91 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?