Fontos dokumentumok
442631
Coumarin 6
98%
Szinonimák:
3-(2-Benzothiazolyl)-7-(diethylamino)coumarin, 3-(2-Benzothiazolyl)-N,N-diethylumbelliferylamine
Teszt
98%
Forma
solid
mp
208-210 °C (lit.)
λmax
444 nm
fluoreszcencia
λem 505 nm in ethanol (Lasing peak 534 nm, lasing range 515 - 558 nm (DMSO), pump source XeCl (308 nm))
OLED (szerves fénykibocsátó dióda) eszköz teljesítménye
ITO/Alq3:Coumarin 6/Mg:Ag
SMILES string
CCN(CC)c1ccc2C=C(C(=O)Oc2c1)c3nc4ccccc4s3
InChI
1S/C20H18N2O2S/c1-3-22(4-2)14-10-9-13-11-15(20(23)24-17(13)12-14)19-21-16-7-5-6-8-18(16)25-19/h5-12H,3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VBVAVBCYMYWNOU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- in block copolymer (BCP)-based micelle based drug delivery studies in glioma cell lines
- in combination with flufenamic acid (FA) based nanoprodrug uptake in glioma cells
- in poly(lactic-co-glycolic acid) (PLGA) based elvitegravir nanoprodrug uptake studies
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Micelle formation addresses low solubility in IV drug delivery, overcoming clinical limitations.
Fluorescence quenching microscopy visualizes 2D materials like graphene and MoS2 rapidly, inexpensively, and with high fidelity.
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.