Merck
A42050
Sigma-Aldrich
4-Aminobenzyl cyanide
99%
Szinonimák:
4-Aminophenylacetonitrile
About This Item
Lineáris képlet:
H2NC6H4CH2CN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
132.16
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
form
lumps
bp
312 °C (lit.)
mp
45-48 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccc(CC#N)cc1
InChI
1S/C8H8N2/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4H,5,10H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YCWRFIYBUQBHJI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)