Fontos dokumentumok
M29606
9-Methylanthracene
98%
Szinonimák:
9-Methylanthracene
Teszt
98%
bp
196-197 °C/12 mmHg (lit.)
mp
77-79 °C (lit.)
sűrűség
1.066 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C15H12/c1-11-14-8-4-2-6-12(14)10-13-7-3-5-9-15(11)13/h2-10H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CPGPAVAKSZHMBP-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?