Fontos dokumentumok
8.20990
Sigma-Aldrich
1-Phenyldodecane
for synthesis
Szinonimák:
1-Phenyldodecane, Dodecyl benzene
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5(CH2)11CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
246.43
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
EC index szám:
204-591-8
NACRES:
NA.22
Teszt:
≥99.0% (GC)
gőznyomás
0.1 hPa ( 50 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
bp
275-300 °C/1013 hPa
mp
3 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 124 °C
sűrűség
0.85 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
C(CCCCCC)CCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C18H30/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-15-18-16-13-11-14-17-18/h11,13-14,16-17H,2-10,12,15H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KWKXNDCHNDYVRT-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.854 - 0.856
Identity (IR): passes test
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
228.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
109 °C - closed cup