Merck
246182
4-Phenoxybenzoic acid
97%
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
Lineáris képlet:
C6H5OC6H4CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
214.22
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Minőségi szint
Teszt
97%
mp
163-165 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
phenoxy
SMILES string
OC(=O)c1ccc(Oc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C13H10O3/c14-13(15)10-6-8-12(9-7-10)16-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,(H,14,15)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RYAQFHLUEMJOMF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
4-Phenoxybenzoic acid was converted to its corresponding amide by the soil bacterium Bacillus cereus Tim-r01.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Hassan Y Aboul-Enein et al.
Biopolymers, 73(5), 631-639 (2004-03-30)
4-(4-Phenoxybenzoyl)benzoic acid derivatives (PBADs) were found to inhibit rat and human alpha-reductase isozymes 1 and 2 in vitro. Chemiluminescence (CL), electron spin resonance, spin trapping techniques, and spectrophotometry were used to examine the effect of PBADs on reactive oxygen species
Mikaela Nichkova et al.
Analytical chemistry, 77(21), 6864-6873 (2005-11-01)
Currently, detection in microarray bioanalysis is based mainly on the use of organic dyes. To overcome photobleaching and spectral overlaps we applied a new type of fluorophore, crystalline europium-doped gadolinium oxide (Eu:Gd2O3) nanoparticles, as labels in immunoassay microarrays. The Eu:Gd2O3
Hideki Moriyama et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 13(16), 2737-2740 (2003-07-23)
In order to investigate structure-activity relationships of azasugar series toward metalloproteinases, we synthesized and evaluated several azasugar-based compounds. As a result, it was found that 4-phenoxybenzene derivative 3 having 2R,3R,4R,5S-configurations exhibited most potent inhibitory activities against matrix metalloproteinase-1, -3 and
K H Engesser et al.
FEMS microbiology letters, 57(3), 317-321 (1990-06-01)
A bacterial strain, Pseudomonas sp. POB 310, was enriched with 4-carboxy biphenyl ether as sole source of carbon and energy. Resting cells of POB 310 co-oxidize a substrate analogue, 4-carboxybenzophenone, yielding 1,2-dihydro-1,2-dihydroxy-4-carboxy-benzophenone. The ether bond of 3- and 4-carboxy biphenyl
R Maruyama et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 65(8), 1761-1765 (2001-10-02)
The soil bacterium Bacillus cereus Tim-r01 efficiently transformed polyaromatic carboxylic acids (PACA) such as 4-biphenylcarboxylic acid (4-BPCA), 4-biphenylacetic acid, and 4-phenoxybenzoic acid into their corresponding amides. The amidation activity was expressed at 37 degrees C (pH 7-8) in the presence