Fontos dokumentumok
8.14551
Sigma-Aldrich
2-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadiene
for synthesis
Szinonimák:
2-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadiene
Méret kiválasztása
10 ML
19 900,00 Ft
50 ML
75 700,00 Ft
19 900,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
10 ML
19 900,00 Ft
50 ML
75 700,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3SiOC4H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
142.27
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
NACRES:
NA.22
19 900,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
350 °C
bp
124 °C/1013 hPa
átmeneti hőmérséklet
flash point 12 °C
sűrűség
0.82 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Si](OC(=C)C=C)(C)(C)C
InChI
1S/C7H14OSi/c1-6-7(2)8-9(3,4)5/h6H,1-2H2,3-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JOAPBVRQZQYKMS-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.816 - 0.823
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
53.6 °F
Lobbanási pont (C)
12 °C