Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.502 (lit.)
bp
163-166 °C (lit.)
oldhatóság
alcohol: freely soluble
diethyl ether: freely soluble
water: slightly soluble
sűrűség
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCc1cccnc1
InChI
1S/C7H9N/c1-2-7-4-3-5-8-6-7/h3-6H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MFEIKQPHQINPRI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
123.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
51 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?