Fontos dokumentumok
L2009
Levulinic acid
98%
Szinonimák:
4-Oxopentanoic acid, 4-Oxovaleric acid
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
1 mmHg ( 102 °C)
Minőségi szint
Teszt
98%
bp
245-246 °C (lit.)
mp
30-33 °C (lit.)
sűrűség
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C5H8O3/c1-4(6)2-3-5(7)8/h2-3H2,1H3,(H,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JOOXCMJARBKPKM-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
It can also be used in:
- The preparation of catalytic composite to synthesize 5-hydroxymethylfurfural and furfural.
- The synthesis of a commercial fragrance, fraistone.
- The synthesis of pyrrolidone derivatives via reductive amination.
- The total synthesis of mycobacterial arabinogalactan.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
208.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
98 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?