Fontos dokumentumok
61405
Methyl levulinate
≥98.0%
Szinonimák:
4-Oxopentanoic acid methyl ester, 4-Oxovaleric acid methyl ester, Methyl β-acetylpropionate, Methyl 4-oxopentanoate, Methyl 4-oxovalerate, Methyl levulate
Teszt
≥98.0%
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
törésmutató
n20/D 1.422
bp
193-195 °C (lit.)
sűrűség
1.051 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
ketone
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
COC(=O)CCC(C)=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-5(7)3-4-6(8)9-2/h3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UAGJVSRUFNSIHR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
161.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
72 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?