Fontos dokumentumok
149101-M
Sigma-Aldrich
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid
≥98% (TLC), crystalline solid, NMDA agonist, Calbiochem
Szinonimák:
1-Aminocyclopropane-1-carboxylic Acid, ACPC
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H7NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
101.10
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
NACRES:
NA.77
product name
1-Aminocyclopropane-1-carboxylic Acid, An agonist for the glycine modulatory site of the N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor complex.
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
form
crystalline solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
oldhatóság
water: 40 mg/mL
tárolási hőmérséklet
10-30°C
InChI
1S/C4H7NO2/c5-4(1-2-4)3(6)7/h1-2,5H2,(H,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PAJPWUMXBYXFCZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
A potent and selective ligand for the glycine modulatory site of the N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor complex. Blocks 3H-glycine binding to rat forebrain membranes (IC50 = 38 nM).
An agonist for the glycine modulatory site of the N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor complex. Mimics the effects of glycine on the NMDA receptor ion channel and blocks 3H-glycine binding to rat forebrain membrane (IC50 = 38 nM). Blocks NMDA-induced release of arachidonic acid (IC50 = 131 µM) in cerebellar granule cells. Reduces NMDA-induced cell death in hippocampal neurons.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Primary Target
Glycine modulatory site of the N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor complex
Target IC50: 38 nM in blocking 3H-glycine binding to rat forebrain membrane; 131 µM in blocking NMDA-induced release of arachidonic acid; 131 µM in cerebellar granule cells
Figyelmeztetés
Toxicity: Irritant (B)
Elkészítési megjegyzés
May require heating and sonication to achieve complete solubilization.
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 1 month at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Viu, E., et al. 1998. J. Pharm. Exp. Ther.285, 527.
Zapata, A., et al. 1996. NeuroReport7, 397.
Kolesnikov, Y.A., et al. 1994. Life Sci. 55, 1393.
Rottmann, W.H., et al. 1991. J. Mol. Biol.222, 937.
Marvizon, J.C., et al. 1989. J. Neurochem.52, 992.
Nadler, V., et al. 1988. Eur. J. Pharmacol.157, 115.
Adams, D.O., and Yang, S.F. 1979. Proc. Natl. Acad. Sci. USA76, 170.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3