Fontos dokumentumok
A3903
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid
≥98% (TLC), powder, NMDA agonist
Szinonimák:
ACC, ACPC
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid, ≥98% (TLC), powder
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Keep in a dry place.)
szín
white
mp
229-231 °C (lit.)
oldhatóság
water: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
NC1(CC1)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO2/c5-4(1-2-4)3(6)7/h1-2,5H2,(H,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PAJPWUMXBYXFCZ-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... NARG2(79664)
mouse ... NARG2(93697)
rat ... LOC686240(686240) , NARG2(691379)
Általános leírás
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid (ACC) is a non-proteinogenic amino acid and is a member of 1-aminocycloalkanecarboxylic acids.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
antitest
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)