Merck
JKP12003
Sigma-Aldrich
mPEG12-OH
OH, methoxy PEG12 hydoxyl, monodisperse
Szinonimák:
Methoxy-PEG12-Hydroxyl, Polyethylene glycol
About This Item
Lineáris képlet:
CH3O(CH2CH2O)12H
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
product name
mPEG12-OH,
form
liquid
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
SMILES string
[H]OCCOC
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Jogi információk
Product of JenKem Technology
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)