Merck
JKP12001
Sigma-Aldrich
mPEG6K
average Mn 6,000, OH
Szinonimák:
Methoxy-PEG6-Hydroxyl, Polyethylene glycol
About This Item
Lineáris képlet:
CH3O(CH2CH2O)6H
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Terméknév
mPEG6-OH,
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H]OCCOC
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Jogi információk
Product of JenKem Technology
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)