Merck
41749
Sigma-Aldrich
O-Methyl-heptaethylene glycol
≥95% (oligomer purity)
Szinonimák:
Methoxyheptaethylene glycol, Monomethoxy-PEG (n=7)
About This Item
Lineáris képlet:
HO(CH2CH2O)7CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
340.41
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95% (oligomer purity)
form
liquid
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
SMILES string
COCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C15H32O8/c1-17-4-5-19-8-9-21-12-13-23-15-14-22-11-10-20-7-6-18-3-2-16/h16H,2-15H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AGWKUHGLWHMYTG-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)