Merck
JKA8008
Sigma-Aldrich
8arm-PEG10K
average MN 10,000, NH2, hexaclycerol core, HCl Salt, carboxyl reactive
Szinonimák:
8arm-PEG-NH2, hexaglycerol core, 8arm-PEG-NH2, Polyethylene glycol
About This Item
Lineáris képlet:
R(O(CH2CH2O)nCH2CH2NH2)8
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
Terméknév
8arm-PEG10K-NH2, hexaglycerol core, HCl Salt, average Mn 10,000
Forma
solid
molekulatömeg
average Mn 10,000
reakcióalkalmasság
reactivity: carboxyl reactive
polimer felépítés
shape: 8-arm
functionality: homofunctional
Általános leírás
8arm PEG Amine. Crosslinks into hydrogels. Amine group reacts with carboxylic group (-COOH) or other amine reactive chemical groups.
Alkalmazás
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Jogi információk
Product of JenKem Technology
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Giorgi, M.E., et al.
Glycobiology, 22(10) (2012)
Frith, J.E., et al.
Biomaterials, 35(4) (2014)
Jeon, O., et al.
Acta Biomaterialia, 10(1) (2014)
Cikkek
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.