Merck
JKA10001
Sigma-Aldrich
8arm-PEG10K
average MN 10,000, NH2, tripentaerythritol core, HCl Salt, carboxyl reactive
Szinonimák:
8arm-PEG-NH2, tripentaerythritol core, 8arm-PEG-NH2, Polyethylene glycol
Méret kiválasztása
1 G
118 000,00 Ft
118 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 G
118 000,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
R(O(CH2CH2O)nCH2CH2NH2HCl)8
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
118 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Terméknév
8arm-PEG10K-NH2, tripentaerythritol core, HCl Salt, average Mn 10,000
Forma
solid
molekulatömeg
average Mn 10,000
reakcióalkalmasság
reactivity: carboxyl reactive
polimer felépítés
shape: 8-arm
functionality: homofunctional
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
8arm PEG Amine. Crosslinks into hydrogels. The amine group reacts with carboxylic group (-COOH) or other amine reactive chemical groups. 8ARM(TP)-PEG with tripentaerythritol core has a lower polydispersity and higher molecular weight accuracy compared with the generic 8ARM-PEG with a hexaglycerin core.
Alkalmazás
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Jogi információk
Product of JenKem Technology
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Slide 1 of 1
1 of 1
Frith, J.E., et al.
Biomaterials, 35(4) (2014)
Cikkek
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.