Merck
JKA8027
Sigma-Aldrich
8arm-PEG10K
average Mn 10,000, Maleimide, hexaglycerol core, thiol reactive
Szinonimák:
8arm-PEG-Maleimide, Polyethylene glycol
About This Item
Lineáris képlet:
R(O(CH2CH2O)nCH2CH2NHCOCH2H2C4H2O2N)8
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
product name
8arm-PEG10K-Maleimide, hexaglycerol core, average Mn 10,000
form
solid
molekulatömeg
average Mn 10,000
reakcióalkalmasság
reactivity: thiol reactive
polimer felépítés
shape: 8-arm
functionality: homofunctional
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
8arm PEG Maleimide. Crosslinks into hydrogels. MAL group is selective for thiol groups; reacts at pH 5.0-6.5.
Alkalmazás
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Jogi információk
Product of JenKem Technology
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Lu, H.D., et al.
Biomaterials, 33(7) (2012)
Cikkek
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.