Merck
JKA7014
Sigma-Aldrich
4arm-PEG5K
average MN 5,000, Succinimidyl Carboxymethyl Ester, amine reactive
Szinonimák:
4arm-PEG-Succinimidyl Carboxymethyl Ester, Polyethylene glycol
About This Item
Lineáris képlet:
C(CH2O(CH2CH2O)nCH2COOC4H4O2N)4
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
Terméknév
4arm-PEG5K-Succinimidyl Carboxymethyl Ester, average Mn 5,000
Forma
solid
molekulatömeg
average Mn 5,000
reakcióalkalmasság
reactivity: amine reactive
polimer felépítés
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
4arm PEG SCM (4arm PEG NHS Ester). Hydrogel PEG. This is the activated form of 4ARM-COOH.
Alkalmazás
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Jogi információk
Product of JenKem Technology
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cencer, M., et al.
Biomacromolecules (2014)
Santi, D.V., et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 57(6) (2014)
Cikkek
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.