Merck
JKA5023
Sigma-Aldrich
Acrylate-PEG-NHS
average MN 5,000, cross-linking reagent polymerization reactions amine reactive
Szinonimák:
Acrylate-PEG-NHS, Polyethylene glycol
About This Item
Lineáris képlet:
CH2CHCOO(CH2CH2O)nCH2COOC4H4O2N
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
Terméknév
Acrylate-PEG5K-NHS, average Mn 5,000
Forma
solid
molekulatömeg
average Mn 5,000
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
reactivity: amine reactive
polimer felépítés
shape: linear
functionality: heterobifunctional
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Acrylate PEG NHS Ester. Light sensitive PEG, will crosslink with exposure to ultraviolet light.
Alkalmazás
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Jogi információk
Product of JenKem Technology
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Qi, H., et al.
Nature Communications, 4 (2013)
Dang, L.T.H., et al.
Biomaterials, 35(27) (2014)
Hoffman, M.D., et al.
Acta Biomaterialia, 10(8) (2014)