Merck
JKA3016
Sigma-Aldrich
mPEG10K
average Mn 10,000, succinimidyl carboxymethyl ester, amine reactive
Szinonimák:
mPEG-Succinimidyl Carboxymethyl Ester, Polyethylene glycol
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3O(CH2CH2O)nCH2COOC4H4O2N
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
Terméknév
mPEG10K-Succinimidyl Carboxymethyl Ester, average Mn 10,000
Forma
solid
molekulatömeg
average Mn 10,000
reakcióalkalmasság
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: amine reactive
polimer felépítés
shape: linear
functionality: monofunctional
Általános leírás
Methoxy PEG NHS Ester (SCM PEG). Amine reactive PEG towards the amino groups of lysine(s) on proteins or other biologics; reaction occurs at room temperature in <1hr at pH 7-8. Stable linker between PEG and NHS ester.
Alkalmazás
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Jogi információk
Product of JenKem Technology
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Zhao, G., et al.
Langmuir, 30(23) (2014)