Merck
671630
Sigma-Aldrich
4,7,10,13,16,19,22,25,32,35,38,41,44,47,50,53-Hexadecaoxa-28,29-dithiahexapentacontanedioic acid di-N-succinimidyl ester
≥94% (oligomer purity)
Szinonimák:
PEG NHS ester disulfide (n=7)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C46H80N2O24S2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
1109.26
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
≥94% (oligomer purity)
Minőségi szint
Teszt
≥94% (oligomer purity)
reakcióalkalmasság
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCSSCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C46H80N2O24S2/c49-41-1-2-42(50)47(41)71-45(53)5-7-55-9-11-57-13-15-59-17-19-61-21-23-63-25-27-65-29-31-67-33-35-69-37-39-73-74-40-38-70-36-34-68-32-30-66-28-26-64-24-22-62-20-18-60-16-14-58-12-10-56-8-6-46(54)72-48-43(51)3-4-44(48)52/h1-40H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CIAGMHUFXZNZOO-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Commonly used as a linker molecule
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Polyethylene glycol (PEG) reagents offer favorable characteristics for various applications, including biocompatibility and solubility.