Merck
JKA5088
Sigma-Aldrich
N3-PEG-NHS
average MN 5,000, cross-linking reagent click chemistry amine reactive
Szinonimák:
N3-PEG-NHS, Azide-PEG-NHS, N3-PEG-NHS, Polyethylene glycol
About This Item
Lineáris képlet:
N3CH2CH2O(CH2CH2O)nCH2COOC4H4O2N
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
product name
N3-PEG5K-NHS, average Mn 5,000
form
solid
molekulatömeg
average Mn 5,000
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
reactivity: amine reactive
polimer felépítés
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Általános leírás
Azide PEG NHS Ester. The Azide group may be reduced to amine by hydrogenolysis; Click chemistry PEG reagent for reaction with alkynes.
Alkalmazás
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Jogi információk
Product of JenKem Technology
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)