Fontos dokumentumok
910813
mPEG24-NHS
Szinonimák:
Methoxypolyethylene glycol acetic acid N-succinimidyl ester, mPEG NHS
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
95% (HPLC)
Forma
solid
molekulatömeg
average Mn 1,250 (by NMR)
reakcióalkalmasság
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: amine reactive
szín
white to off-white
Ω-end
NHS ester
α-end
methoxy
polimer felépítés
shape: linear
functionality: monofunctional
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
N1(C(=O)CCC1=O)OC(=O)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC
InChI
1S/C56H107NO29/c1-61-6-7-63-10-11-65-14-15-67-18-19-69-22-23-71-26-27-73-30-31-75-34-35-77-38-39-79-42-43-81-46-47-83-50-51-85-53-52-84-49-48-82-45-44-80-41-40-78-37-36-76-33-32-74-29-28-72-25-24-70-21-20-68-17-16-66-13-12-64-9-8-62-5-4-56(60)86-57-54(58)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IXVOIXFTBGZAJR-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F
Lobbanási pont (C)
> 110 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
CRISPR/Cas9 delivery via nonviral nanoparticles shows promising advancements for gene editing in disease treatment.