Merck
85969
Supelco
Methoxypolyethylene glycol 5,000 propionic acid N-succinimidyl ester
≥80%
Szinonimák:
Polyethylene glycol, mono-Methyl polyethylene glycol 5′000 propionic acid N-succinimidyl ester, PEG-succinimidyl propionate, Polyethylene glycol N-succinimidyl propionate
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
Teszt
≥80%
form
solid
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)