Merck
756245
Sigma-Aldrich
2,4,6,8-Tetramethyl-2,4,6,8-tetrakis(propyl glycidyl ether)cyclotetrasiloxane
90%
Szinonimák:
CS-697, Polyglycidyl ether cyclosiloxane, Tetrakis(propyl glycidyl ether)cyclomethylsiloxane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C28H56O12Si4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
697.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
90%
Forma
viscous liquid
egyenérték súly
175-190 g/eq Epoxide
viszkozitás
125-250 cP
sűrűség
1.132 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[Si]2(CCCOCC1CO1)O[Si](C)(CCCOCC3CO3)O[Si](C)(CCCOCC4CO4)O[Si](C)(CCCOCC5CO5)O2
InChI
1S/C28H56O12Si4/c1-41(13-5-9-29-17-25-21-33-25)37-42(2,14-6-10-30-18-26-22-34-26)39-44(4,16-8-12-32-20-28-24-36-28)40-43(3,38-41)15-7-11-31-19-27-23-35-27/h25-28H,5-24H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BLZDTVROPKIJLZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
392.0 °F
Lobbanási pont (C)
200 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)