Merck
I6903
Sigma-Aldrich
Iodoacetonitrile
98%
Szinonimák:
Cyanoiodomethane, Cyanomethyl iodide, Iodomethyl cyanide
About This Item
Lineáris képlet:
ICH2CN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
166.95
Beilstein:
1734628
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.574 (lit.)
bp
182-184 °C/720 mmHg (lit.)
sűrűség
2.307 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ICC#N
InChI
1S/C2H2IN/c3-1-2-4/h1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VODKOOOHHCAWFR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Skull and crossbonesCorrosion
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
186.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
86 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)