Fontos dokumentumok
C11804
4-Sulfamoylbenzoic acid
97%
Szinonimák:
4-Carboxybenzenesulfonamide, Benzoic acid 4-sulfamide
Teszt
97%
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
mp
285-295 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
sulfonamide
SMILES string
O=S(C(C=C1)=CC=C1C(O)=O)(N)=O
InChI
1S/C7H7NO4S/c8-13(11,12)6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)(H2,8,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UCAGLBKTLXCODC-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CA1(759) , CA2(760) , CA5A(763) , CA5B(11238) , CA9(768)
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?