Fontos dokumentumok
I504
2-Imidazolidinethione
98%
Szinonimák:
2-Mercaptoimidazoline, 2-Thioxoimidazolidine, N,N′-Ethylenethiourea
Teszt
98%
mp
196-200 °C (lit.)
SMILES string
S=C1NCCN1
InChI
1S/C3H6N2S/c6-3-4-1-2-5-3/h1-2H2,(H2,4,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PDQAZBWRQCGBEV-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- 2-Imidazolidinethione has been used as a source of nitrogen and sulfur in the preparation of heteroatom functionalized carbon dots with enhanced photoluminescence (PL) emissions.
- It is a precursor for the synthesis of gel-polymer electrolyte based on cross-linked polyepichlorohydrin terpolymer (GECO), which can be used in lithium-sulfur batteries.
- It is also used as a vulcanization accelerator in the preparation of styrene-butadiene rubber (SBR) and rubber composites.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?