Fontos dokumentumok
M6204
2-Thiazoline-2-thiol
98%
Szinonimák:
2-Mercapto-2-thiazoline
Teszt
98%
mp
100-105 °C (lit.)
SMILES string
S=C1NCCS1
InChI
1S/C3H5NS2/c5-3-4-1-2-6-3/h1-2H2,(H,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WGJCBBASTRWVJL-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?