Fontos dokumentumok
03940
2-Imidazolidinethione
purum, ≥98.0% (HPLC)
Szinonimák:
2-Thioxoimidazolidine, N,N′-Ethylenethiourea
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
purum
Teszt
≥98.0% (HPLC)
form
powder
mp
196-200 °C (lit.)
196-200 °C
oldhatóság
water: soluble 27.4 g/L at 20 °C
funkcionális csoport
thiourea
SMILES string
S=C1NCCN1
InChI
1S/C3H6N2S/c6-3-4-1-2-5-3/h1-2H2,(H2,4,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PDQAZBWRQCGBEV-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?