Fontos dokumentumok
8.20696
Sigma-Aldrich
2-Imidazolidinethione
for synthesis
Szinonimák:
2-Imidazolidinethione, N,N′-Ethylenethiourea
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H6N2S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
102.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352115
EC index szám:
202-506-9
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
≥98.0% (HPLC)
gőznyomás
<1 hPa ( 25 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (HPLC)
Forma
solid
hatékonyság
710 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
240 °C/1010 hPa
mp
199 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 253 °C
oldhatóság
8 g/L
sűrűség
1.4 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
750‑900 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
S=C1NCCN1
InChI
1S/C3H6N2S/c6-3-4-1-2-5-3/h1-2H2,(H2,4,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PDQAZBWRQCGBEV-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 196 °C
Melting range (upper value): ≤ 199 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation markHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)