Merck
D126802
Sigma-Aldrich
1,3-Diisopropyl-2-thiourea
99%
Szinonimák:
1,3-Bis(propan-2-yl)thiourea, 1,3-Di(propan-2-yl)thiourea, 1,3-Diisopropylthiourea, N,N′-Bis(1-methylethyl)thiourea, N,N′-Diisopropylthiourea
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2CHNHCSNHCH(CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
160.28
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
form
powder
mp
143-145 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)NC(=S)NC(C)C
InChI
1S/C7H16N2S/c1-5(2)8-7(10)9-6(3)4/h5-6H,1-4H3,(H2,8,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KREOCUNMMFZOOS-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Related Categories
Általános leírás
1,3-Diisopropyl-2-thiourea also known as 1,3-Diisopropylthiourea, is often used as a ligand in the synthesis of metal halide complexes.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)