Fontos dokumentumok
NIST675
Line position, Mica
NIST® SRM® 675, for X-ray powder diffraction
Szinonimák:
Fluorphlogopite
About This Item
Lineáris képlet:
Mg3K[AlF2O(SiO3)3]
CAS-szám:
Molekulatömeg:
421.24
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
form
powder
kiszerelés
pkg of 7.5 g
gyártó/kereskedő neve
NIST®
technika/technikák
diffraction/scattering: suitable
Általános leírás
For more information,please refer to the COA and SDS.
SRM 675_cert
SRM 675_SDS
Alkalmazás
The Standard Reference Material (SRM) Line position, Mica is intendedfor use as a calibration standard, either externally or internally, for low 2 (large d-spacing) in powder diffractometry.
Egyéb megjegyzések
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)