Merck
H8520
Sigma-Aldrich
(±)-8-Hydroxy-2-(dipropylamino)tetralin hydrobromide
≥98%
Szinonimák:
(±)-2-Dipropylamino-8-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, (±)-8-Hydroxy-2-(dipropylamino)tetralin, (±)-8-OH-DPAT
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H25NO · HBr
CAS-szám:
Molekulatömeg:
328.29
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98%
SMILES string
Br[H].CCCN(CCC)C1CCc2cccc(O)c2C1
InChI
1S/C16H25NO.BrH/c1-3-10-17(11-4-2)14-9-8-13-6-5-7-16(18)15(13)12-14;/h5-7,14,18H,3-4,8-12H2,1-2H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BATPBOZTBNNDLN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
(±)-8-Hydroxy-2-(dipropylamino)tetralin hydrobromide is a potent and selective 5-hydroxytryptamine (5HT1A)-receptor agonist which is generally used as the standard in pharmacological studies.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Selective 5-HT1 agonist with high affinity for subtype 5-HT1A receptor.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
8-Hydroxy-2-(dipropylamino) tetralin, a new centrally acting 5-hydroxytryptamine receptor agonist.
Arvidsson L E, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 24(8), 921-923 (1981)
Improved preparation, chromatographic separation and X-ray crystallographic determination of the absolute configuration of the enantiomers of 8-hydroxy-2-(dipropylamino) tetralin (8-OH DPAT).
Karlsson A, et al.
Acta Chemica Scandinavica, 42, 231-236 (1988)
Laifu Li et al.
eLife, 10 (2021-06-04)
Consolation is a common response to the distress of others in humans and some social animals, but the neural mechanisms underlying this behavior are not well characterized. By using socially monogamous mandarin voles, we found that optogenetic or chemogenetic inhibition
Arylpiperazine agonists of the serotonin 5-HT 1A receptor preferentially activate cAMP signaling versus recruitment of β-arrestin-2.
Stroth N, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 23(15), 4824-4830 (2015)
8-Hydroxy-2-(di-n-propylamino)tetralin, a new centrally acting 5-hydroxytryptamine receptor agonist.
L E Arvidsson et al.
Journal of medicinal chemistry, 24(8), 921-923 (1981-08-01)