C117
5-Carboxamidotryptamine maleate salt
powder, ≥98% (HPLC)
Szinonimák:
5-CT, AH-21467
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to off-white
oldhatóság
H2O: 10 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O.NCCc1c[nH]c2ccc(cc12)C(N)=O
InChI
1S/C11H13N3O.C4H4O4/c12-4-3-8-6-14-10-2-1-7(11(13)15)5-9(8)10;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2,5-6,14H,3-4,12H2,(H2,13,15);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PZQZSWAOVAMBQM-BTJKTKAUSA-N
Géninformáció
human ... HTR1A(3350) , HTR1B(3351) , HTR1D(3352) , HTR2A(3356) , HTR2C(3358) , HTR5A(3361) , HTR5B(645694) , HTR6(3362) , HTR7(3363)
rat ... Htr7(65032)
Biokémiai/fiziológiai hatások
összehasonlítható termékek
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3