Fontos dokumentumok
D101
(±)-DOI hydrochloride
≥98% (HPLC), solid, 5-HT2 serotonin receptor agonist
Szinonimák:
(±)-1-(2,5-Dimethoxy-4-iodophenyl)-2-aminopropane hydrochloride, (±)-2,5-Dimethoxy-4-iodoamphetamine hydrochloride, (±)-DOI
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
(±)-DOI hydrochloride, ≥98% (HPLC), solid
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
drug control
Home Office Schedule 1; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
szín
white to off-white
oldhatóság
H2O: 10 mg/mL
ethanol: 2 mg/mL
SMILES string
NC(C)CC1=CC(OC)=C(I)C=C1OC.Cl
InChI
1S/C11H16INO2.ClH/c1-7(13)4-8-5-11(15-3)9(12)6-10(8)14-2;/h5-7H,4,13H2,1-3H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QVFDMWGKHUFODK-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... HTR2A(3356) , HTR2B(3357) , HTR2C(3358)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)