Merck
560251
Sigma-Aldrich
3-(4-Aminophenyl)propionic acid
97%
Szinonimák:
3-(4-Aminophenyl)propanoic acid
About This Item
Lineáris képlet:
H2NC6H4CH2CH2CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
165.19
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
133-137 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
Nc1ccc(CCC(O)=O)cc1
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-2,4-5H,3,6,10H2,(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WXOHKMNWMKZMND-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)