Merck
A16807
Sigma-Aldrich
3-Acetylindole
98%
Szinonimák:
3-Indolyl methyl ketone, NSC 47180, NSC 58084
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H9NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
159.18
Beilstein:
122579
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
form
crystals
mp
188-192 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)c1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C10H9NO/c1-7(12)9-6-11-10-5-3-2-4-8(9)10/h2-6,11H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VUIMBZIZZFSQEE-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reactant for preparation of:
  • Indole derivatives as antitumor agents
  • Endothelin-1 antagonists
  • Oncrasin-1 derivatives as inhibitors of the C-terminal domain of RNA polymerase II with antitumor activities
  • Inhibitors of hepatitis C NS3/4A serine protease
  • Antibacterial agens against MDR Staphylococcus aureus strains
  • Antimalarial agents
  • Anti-bovine viral diarrhea virus (BVDV) agents
  • HIV-1 integrase inhibitors
  • Inhibitors of NF-κB transcription regulation related to TNF-α cytokine release
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Zong-ying Liu et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(15), 4167-4170 (2009-06-16)
A novel series of 1-(benzo[b]thiophen-2-yl)ethanone analogues were prepared and evaluated for enhancing BMP-2 expression. Compounds 1-5, 7, 8, 12, 13 and 16, with upregulation rate values of 35.6%, 27.9%, 39.8%, 32.0%, 37.1%, 30.2%, 28.0%, 33.5%, 22.8% and 27.3% in vitro