Merck
593028
Sigma-Aldrich
trans-4-Octene
98%
Szinonimák:
δ-trans-Octene, (4E)-4-Octene, (E)-4-Octene, trans-1,2-Dipropylethene, trans-1,2-Dipropylethylene, trans-n-4-Octene
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2CH2CH=CHCH2CH2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
112.21
Beilstein:
1719104
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.412 (lit.)
bp
122-123 °C (lit.)
sűrűség
0.715 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]\C(CCC)=C(\[H])CCC
InChI
1S/C8H16/c1-3-5-7-8-6-4-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3/b8-7+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IRUCBBFNLDIMIK-BQYQJAHWSA-N
Related Categories
Piktogramok
FlameHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
69.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
21 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)