Merck
738646
Sigma-Aldrich
trans-2-Heptene
99%
Szinonimák:
(2E)-2-Heptene, (E)-2-Heptene
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)3CH=CHCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
98.19
Beilstein:
1719390
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
99%
gőznyomás
88 mmHg ( 37.7 °C)
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.404 (lit.)
n20/D 1.405
bp
98 °C (lit.)
sűrűség
0.701 g/mL at 25 °C (lit.)
0.705 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCCC\C=C\C
InChI
1S/C7H14/c1-3-5-7-6-4-2/h3,5H,4,6-7H2,1-2H3/b5-3+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OTTZHAVKAVGASB-HWKANZROSA-N
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
26.1 °F
Lobbanási pont (C)
-3.3 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Hiroyuki Ohno et al.
Journal of AOAC International, 97(5), 1452-1458 (2015-04-24)
A headspace GC/MS method was developed for identification and quantitation of residual volatile organic compounds in poly(methyl methacrylate) (PMMA) kitchen utensils. A sample was cut into small pieces, then N,N-dimethylacetamide was added in a headspace vial and sealed. After storing