Fontos dokumentumok
H2201
1,7-Heptanediol
95%
Szinonimák:
Heptamethylene glycol
Teszt
95%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.455 (lit.)
bp
259 °C (lit.)
mp
17-19 °C (lit.)
sűrűség
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCCCCCCCO
InChI
1S/C7H16O2/c8-6-4-2-1-3-5-7-9/h8-9H,1-7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SXCBDZAEHILGLM-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?