Fontos dokumentumok
144991
1,7-Dibromoheptane
97%
Szinonimák:
Heptamethylene dibromide
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.503 (lit.)
bp
255 °C (lit.)
sűrűség
1.51 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
BrCCCCCCCBr
InChI
1S/C7H14Br2/c8-6-4-2-1-3-5-7-9/h1-7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LVWSZGCVEZRFBT-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?