Merck
648434
Sigma-Aldrich
1-Methyl-3-phenylpiperazine
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H16N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
176.26
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
56-60 °C (lit.)
funkcionális csoport
phenyl
SMILES string
CN1CCNC(C1)c2ccccc2
InChI
1S/C11H16N2/c1-13-8-7-12-11(9-13)10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11-12H,7-9H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IRMBVBDXXYXPEW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Skull and crossbonesCorrosion
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
C A Mini et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 71, 105069-105069 (2020-12-15)
Three-dimensional skin models, also named 3D skin models, human skin equivalents (HSEs), or Human Epidermal Equivalents (HEEs), have been increasingly used for chemical assessments in terms of efficacy and safety. Considering this, we developed an HEE model using immortalized HaCaT