Fontos dokumentumok
143758
3,4-Dimethoxybenzaldehyde
99%
Szinonimák:
Methylvanillin, NSC 24521, NSC 8500, Vanillin methyl ether, Veratraldehyde
Teszt
99%
form
solid
bp
281 °C (lit.)
mp
40-43 °C (lit.)
oldhatóság
alcohol: freely soluble
diethyl ether: freely soluble
water: slightly soluble (hot)
funkcionális csoport
aldehyde
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(OC)c(OC)c1
InChI
1S/C9H10O3/c1-11-8-4-3-7(6-10)5-9(8)12-2/h3-6H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WJUFSDZVCOTFON-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?