Fontos dokumentumok
PHR1973
Acetaminophen Impurity I
Pharmaceutical Secondary Standards; Certified Reference Material
Szinonimák:
2′-Hydroxyacetophenone, 2-Acetylphenol
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
4.7 (vs air)
gőznyomás
~0.2 mmHg ( 20 °C)
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.558 (lit.)
bp
213 °C/717 mmHg (lit.)
mp
3-6 °C (lit.)
sűrűség
1.133 g/mL at 20 °C
1.131 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C8H8O2/c1-6(9)7-4-2-3-5-8(7)10/h2-5,10H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JECYUBVRTQDVAT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Javasolt termékek
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
222.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
106 °C - closed cup